Learn More
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10560542 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560542 5 g Glass bottle 5 g
10447212 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10560542 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367680050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 144432-85-9
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.362
Número MDL MFCD00051800
Clave InChI WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boranediol, 4-fluoro-3-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-4-fluoro phenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl, b-3-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, pubchem1780
PubChem CID 2734660
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-4-fluorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De naranja a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Powder