Learn More
Ácido 3-cloro-4-fluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483387 250 mg 250 miligramos
11322099 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26114.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705-79-3
Fórmula molecular C8H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 188.58
Número MDL MFCD01631555
Clave InChI WGODGMOMOMNTRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluorophenylacetic acid, 2-3-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 3-chloro-4-fluorobenzeneacetic acid, 3-chloro-4-fluorphenylaceticacid, pubchem4260, acmc-1bkfs, ksc376s9h, rarechem al bo 0953, 3-chloro-4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 2773721
Nombre IUPAC ácido 2-(3-cloro-4-fluorofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
Punto de fusión 55°C to 58°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.59
Porcentaje de pureza 98%