Learn More
3-cloro-4-fluorofenil isocianato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10190222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10190222 1g; frasco de vidrio
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10190222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366790010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Nombre de nota 98%
CAS 50529-33-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3770g/mL
Punto de ebullición 44°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H3ClFNO
Fórmula lineal Cl(F)C6H3NCO
Índice de refracción 1.5395 to 1.5415
Número MDL MFCD00037037
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.377
Sinónimo 3-chloro-4-fluorophenyl isocyanate, 3-chloro-4-fluorophenylisocyanate, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanato, 3-chloro-4-fluorobenzenisocyanate, pubchem5024, acmc-20an6r, 3-chloro-4-fluoro-phenylisocyanate, 3-chloro-4-fluorophenyl-isocyanate, 3-chloro-4-fluoro phenyl isocyanate
Clave InChI XVIPJBUXMFLHSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)F
Nombre IUPAC 2-cloro-1-fluoro-4-isocianatobenceno
Peso molecular (g/mol) 171.56
PubChem CID 2734632
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.