Learn More
3-Cloro-4-ácido fluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449777 25 g 25 g
11429777 1 g 1 g
11439777 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22755.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144432-85-9 | C6H5BClFO2 | 174.362 g/mol
3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid is used as a reactant for Rh-catalyzed asymmetric addition reactions, palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reaction and Suzuki-Miyaura coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-cloro-4-fluorobencenoborónico se utiliza como reactante para reacciones de adición asimétrica catalizadas con Rh, reacciones de acoplamiento cruzado oxidativo catalizadas con paladio y reacciones de acoplamiento de Suzuki-Miyaura.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144432-85-9
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.362
Número MDL MFCD00051800
Clave InChI WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boranediol, 4-fluoro-3-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-4-fluoro phenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl, b-3-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, pubchem1780
PubChem CID 2734660
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-4-fluorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 255°C to 260°C
Cantidad 25 g
Beilstein 7369789
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 98%