Learn More
3-Cloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11304246 5 g 5 g
11394236 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19322.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101646-02-0 | Molecular Formula: C7H2ClF4NO2 | Molecular Weight: 243.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101646-02-0
Fórmula molecular C7H2ClF4NO2
Peso molecular (g/mol) 243.54
Número MDL MFCD00674108
Clave InChI JVOKKJHIEVEFEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-2-fluoro-1-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 5-chloro-4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 5-chloro-4-fluoro-3-nitro-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 2736565
Nombre IUPAC 1-cloro-2-fluoro-3-nitro-5-(trifluorometil)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)C(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Densidad 1.61
Punto de ebullición 200°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 5436538
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.55
Porcentaje de pureza 98%