Learn More
3-Cloro-4-(diclorometil)-5-hidroxi-2(5H)-furanona, TRC
Código de producto. 30134036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134036 25 mg 25 miligramos
18002330 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36566525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77439-76-0
Fórmula molecular C5 H3 Cl3 O3
Peso molecular (g/mol) 217.43
Sinónimo MX, MX (Bacterial Mutagen), Mutagen X;
Nombre IUPAC 4-cloro-3-(diclorometil)-2-hidroxi-2H-furano-5-uno
SMILES OC1OC(=O)C(=C1C(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3Cl3O3/c6-2-1(3(7)8)4(9)11-5(2)10/h3-4,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9148
Porcentaje de pureza >95%