Learn More
3-cloro-4-(dibromometil)-5-hidroxi-2(5H)-furanona, TRC
Código de producto. 30364741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364741 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30364741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3656605MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
CAS 132059-52-0
Fórmula molecular C5H3Br2ClO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo BMX 2
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3Br2ClO3/c6-3(7)1-2(8)5(10)11-4(1)9/h3-4,9H
SMILES OC1OC(=O)C(=C1C(Br)Br)Cl
Nombre IUPAC 4-cloro-3-(dibromometil)-2-hidroxi-2H-furano-5-una
Peso molecular (g/mol) 306.34