Learn More
3-Cloro-2-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337516 5 g 5 g
11327516 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11048.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 54454-12-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54454-12-5
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.593
Número MDL MFCD00045598
Clave InChI FKFZTNLSUJCIMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-chlorobenzonitrile, pubchem23847, 3-chloro-o-tolunitrile, acmc-1aqtx, 6-chloro-2-cyanotoluene, 2-chloro-6-cyanotoluene, 2-methyl-3-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile,3-chloro-2-methyl, benzonitrile, 3-chloro-2-methyl
PubChem CID 521508
Nombre IUPAC 3-Cloro-2-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylbenzonitrile
Punto de fusión 20°C to 23°C
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.553
Número UN UN3439
Beilstein 2613370
Punto de ebullición 120°C (22 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.