accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClN

CAS RN 54454-12-5

IUPAC Nombre: 3-chloro-2-methylbenzonitrile
Sinónimos: 3-chloro-2-methylbenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 151.59
Fórmula molecular: C8H6ClN
InChi Key: FKFZTNLSUJCIMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C=CC=C1Cl)C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados