Learn More
3-Cloro-2-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327516 1 g 1 g
11337516 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11048.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 54454-12-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54454-12-5
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.593
Número MDL MFCD00045598
Clave InChI FKFZTNLSUJCIMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-chlorobenzonitrile, pubchem23847, 3-chloro-o-tolunitrile, acmc-1aqtx, 6-chloro-2-cyanotoluene, 2-chloro-6-cyanotoluene, 2-methyl-3-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile,3-chloro-2-methyl, benzonitrile, 3-chloro-2-methyl
PubChem CID 521508
Nombre IUPAC 3-Cloro-2-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylbenzonitrile
Punto de fusión 20°C to 23°C
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.553
Número UN UN3439
Beilstein 2613370
Punto de ebullición 120°C (22 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 97%