Learn More
Ácido 3-carboxi-5-nitrofenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15264754 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15264754 1 g 1 g
15274754 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15264754 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447850010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 101084-81-5
Fórmula molecular C7H6BNO6
Peso molecular (g/mol) 210.94
Clave InChI WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 3-nitro-5-carboxyphenylboronic acid, 5-nitro-3-carboxyphenylboronic acid, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, benzoic acid, 3-borono-5-nitro, 3-dihydroxyboryl-5-nitrobenzoic acid, 3-dihydroxyboranyl-5-nitrobenzoic acid, 3-borono-5-nitro-benzoic acid, pubchem5139
PubChem CID 2773315
Nombre IUPAC ácido 3-borono-5-nitrobenzoico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Punto de fusión 225°C to 227°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.94
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.