Learn More
3-Bromo-N,N-dimetilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374016 25 g 25 g
11364016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17279.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16518-62-0 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
3-Bromo-N,N-dimethylaniline is involved in fluorination using metal fluoride in the presence of 2-(di-1-adamantylphosphino)-3,6-dimethoxy-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl (AdBrettPhos)-based Pd precatalyst, used to prepare 3-fluoro-N,N- dimethylaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromo-N,N-dimetilanilina está implicada en la fluoración utilizando fluoruro metálico en presencia de 2-(di-1-adamantilfosfina)-3,6-dimetoxi-2′,4′6′-tri-i-propil-1,1′-bifenil (AdBrettPhos)-precatalizador de base de Pd, usado para preparar 3-fluoro-N,dilanilina.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, diclorometano y metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16518-62-0
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.08
Número MDL MFCD00045020
Clave InChI USEXQPWLCGBYNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3-bromo-n,n-dimethyl, 3-bromophenyl dimethylamine, n,n-dimethyl 3-bromoaniline, 3-bromo-n,n-dimethylbenzenamine, n,n-dimethyl-3-bromoaniline, m-bromodimethyl aniline, 3-bromo-dimethylaniline, m-bromodimethylaniline, pubchem3760, acmc-1c80w
PubChem CID 140102
Nombre IUPAC 3-bromo-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
Punto de fusión 11°C
Densidad 1.365
Punto de ebullición 126°C (14 mmHg)
Índice de refracción 1.6015
Cantidad 25 g
Beilstein 2079908
Información de solubilidad Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 97%