Learn More
3-Bromo-5-fluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408108 25 g 25 g
15418108 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61544.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.30€
    83.65€ / 25 g
    Ahorro 9.65€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 202865-83-6 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202865-83-6
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.027
Número MDL MFCD01861195
Clave InChI CTNFNUQREIIROB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-bromotoluene, 5-bromo-3-fluorotoluene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl-benzene, 3-bromo-5-fluoro toluene, pubchem3237, acmc-1cod9, ksc493k3l, tpc-i111
PubChem CID 2773396
Nombre IUPAC 1-bromo-3-fluoro-5-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluorotoluene
Color Incolora
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido