Learn More
Ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392299 1 g 1 g
11302309 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27268.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101420-81-9 | C7H4BrNO4 | 246.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101420-81-9
Fórmula molecular C7H4BrNO4
Peso molecular (g/mol) 246.02
Número MDL MFCD04117949
Clave InChI KKPPNEJUUOQRLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-nitrobenzoic acid, 3-bromo-4-nitrobenzoicacid, benzoic acid,3-bromo-4-nitro, benzoic acid, 3-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-nitrobenzoic acid 97, pubchem16301, acmc-209x3e, 4-nitro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-4-nitro-benzoic acid
PubChem CID 16218087
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 200°C to 204°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.02
Porcentaje de pureza 97%