Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-(Boc-aminometil)-4-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457456 250 mg 250 miligramos
15447456 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62453.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1035391-48-0
Fórmula molecular C18H27BFNO4
Peso molecular (g/mol) 351.225
Clave InChI VAYYEUXFQWTMJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, tert-butyl n-2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, tert-butyl n-2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate
PubChem CID 59279260
Nombre IUPAC terc-Butil N-[[2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]carbamato
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)CNC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.22
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido