Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-bencilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester |
| Punto de fusión | 68°C to 69°C |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |