Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-bencilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422110 1 g 1 g
11432110 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28682.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1073355-05-1 | C19H23BO2 | 294.201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073355-05-1
Fórmula molecular C19H23BO2
Peso molecular (g/mol) 294.201
Número MDL MFCD09266179
Clave InChI VNZSTZMLJUPNQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-benzylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-benzylphenylboronic acid pinacol ester, 3-benzylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb038
PubChem CID 46739037
Nombre IUPAC 2-(3-bencilfenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 68°C to 69°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2
Porcentaje de pureza 97%