Learn More
3-Amino-N,N-dimetil-4-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10459281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10459281 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10459281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326220050
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-N, N-dimethyl-4-nitroaniline
Nombre de nota 97%
CAS 2069-71-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 134°C to 139°C
Color Marrón-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H11N3O2
Número MDL MFCD01320677
Cantidad 5 g
Beilstein 13, IV, 97
Sinónimo 3-amino-n,n-dimethyl-4-nitroaniline, n1,n1-dimethyl-4-nitrobenzene-1,3-diamine, 3-amino n,n-dimethyl 4-nitro aniline, 5-dimethylamino-2-nitroaniline, n1,n1-dimethyl-4-nitro-benzene-1,3-diamine, n1,n1-dimethyl-4-nitro-m-phenylendiamin, 1,3-benzenediamine,n1,n1-dimethyl-4-nitro, 3-amino-4-nitro-n,n-dimethylaniline, 3-amino-4-nitrodimethylaminobenzene, 3-amino-4-nitrophenyl dimethylamine
Clave InChI WJTOMXLUNDWLCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 1-N,1-N-dimetil-4-nitrobenceno-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 181.20
PubChem CID 2733451
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación