Learn More
3-Amino-6-morfolinopiridazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11996641 1 g 1 g
11916651 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433270010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66346-91-6 | C8H12N4O | 180.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66346-91-6
Fórmula molecular C8H12N4O
Peso molecular (g/mol) 180.21
Clave InChI IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
PubChem CID 13114295
Nombre IUPAC 6-morfolin-4-ilpiridazin-3-amina
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-6-morpholinopyridazine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181°C to 183°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-6-morpholinopyridazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.