Learn More
3-Amino-3-desoxi-D-mannosa Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30179373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179373 100 mg 100 miligramos
30179202 500 mg 500 miligramos
30179057 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA604000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69880-85-9
Fórmula molecular C6 H13 N O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 215.63
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R)-3-amino-2,4,5,6-tetrahidroxihexanal; Cloruro
SMILES Cl.N[C@H]([C@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-3-deoxy-D-mannose, Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0561