Learn More
3-Amino-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11996381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996381 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11996381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437630010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-methylpyridine
CAS 3430-10-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116°C to 118°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H8N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-eicosene, 1-icosene, eicosene, cetyl ethylene, .alpha.-eicosene, unii-6bhh7zd637, arachidene, arachydene, cosen, alpha-eicosene
Clave InChI ZSFPJJJRNUZCEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(N)C=CC=N1
Nombre IUPAC icos-1-eno
Peso molecular (g/mol) 108.14
PubChem CID 18936
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-2-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación