Learn More
3-Acetamido-3-desoxi-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30179629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179629 100 mg 100 miligramos
30179099 50 mg 50 miligramos
30179249 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA158000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14086-88-5
Fórmula molecular C8 H15 N O6
Peso molecular (g/mol) 221.21
Nombre IUPAC N-[(3R,4S,5S,6R)-2,3,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-4-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetamido-3-deoxy-D-glucose
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-6(12)4(2-10)15-8(14)7(5)13/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0899