Learn More
3-Acetamido-3-desoxi-D-glucosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetamido-3-deoxy-D-glucose |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-6(12)4(2-10)15-8(14)7(5)13/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.0899 |