Learn More
3,6-Tioxantenediamina-10,10-dióxido de Tioxtenamina, TRC
Código de producto. 30456044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456044 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30456044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3850005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide
CAS 10215-25-5
Fórmula molecular C13 H12 N2 O2 S
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O2S/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)18(16,17)12(8)6-10/h1-4,6-7H,5,14-15H2
SMILES Nc1ccc2Cc3ccc(N)cc3S(=O)(=O)c2c1
Nombre IUPAC 10,10-dioxo-9H-tioxanteno-3,6-diamina
Peso molecular (g/mol) 260.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0619