Learn More
3,6-Tioxantendiamina-10,10-dióxido, 97%
Código de producto. 10683732 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10683732 1 g Frasco de vidrio 1 g
10710302 10 g Frasco de vidrio 10 g
10519102 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10683732 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420910010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 10215-25-5 | C₁₃H₂N₂O₂S | 260,32 g /mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10215-25-5
Fórmula molecular C13H12N2O2S
Peso molecular (g/mol) 260.32
Número MDL MFCD00041841
Clave InChI UPVRZVIJGVFROW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82456
Nombre IUPAC 10,10-dioxo-9H-tioxanteno-3,6-diamina
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)C3=C1C=CC(=C3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 6-Thioxanthenediamine-10, 10-dioxide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 213°C to 215°C
Color Beige a verde amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 9h-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine, 10,10-dioxide, 3,6-diamino-9h-thioxanthene 10,10-dioxide, 3,6-thioxanthenediamine-10,10-dioxide, 3,7-thiaxanthenediamine-5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,7-diamine, 5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine,10,10-dioxide, 3,7-diamino-10h-dibenzo b,e thiin-5,5-dione, 3,6-diamino-9h-10??-thioxanthene-10,10-dione, 3,6-diamino-9h-10
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación