Learn More
Bromuro 3,5-de difluorurofenilmagnesio, 0,50 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15461406 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15461406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54622.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorophenylmagnesium bromide
CAS 62351-47-7
Fórmula molecular C6H3BrF2Mg
Número MDL MFCD00672005
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,5-difluorophenyl magnesium, 3,5-difluorophenylmagnesiumbromide, curgxpmircwedb-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorophenyl magnesium bromide, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Clave InChI CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC([Mg]Br)=CC(F)=C1
Nombre IUPAC magnesio; 1,3-difluorobencen-5-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 217.30
PubChem CID 2778376
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M en 2-MeTHF