Learn More
3,5-Difluorophenylacetic acid, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10297560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10297560 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10297560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307790010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Difluorophenylacetic acid
CAS 105184-38-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 66°C to 69°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H6F2O2
Fórmula lineal F2C6H3CH2CO2H
Número MDL MFCD00010316
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
Clave InChI IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,5-difluorofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 172.131
PubChem CID 145424
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder