Learn More
Bromuro de 3,5-difluorobencilmagnesio, 0,25 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15431176 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15431176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54427.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una alternativa ecológica al tetrahidrofurano. Es capaz de producir altas concentraciones reactivos de Grignard de bromo, bencil y alilo. El 2-MeTHF produce rápidamente divisiones de fase de agua limpia sin formar emulsiones.
Solubilit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 1417985-27-3
Fórmula molecular C7H5BrF2Mg
Número MDL MFCD11113509
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 3,5-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, qpuypkpzikvhdr-uhfffaoysa-m, 3,5-difluorobenzylmagnesium bromide, 3,5-difluorobenzyl magnesium bromide, grignard reagent
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI QAXANYLHEOPEGM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC(=CC(=C1)F)F.[Mg+2].[Br-]
Peso molecular (g/mol) 231.323
PubChem CID 73995805
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M en 2-MeTHF
Forma física Líquida