Learn More
3,5-Difluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439277 25 g 25 g
11429277 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21347.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64248-63-1 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64248-63-1
Fórmula molecular C7H3F2N
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00010311
Clave InChI CQXZSEXZQVKCHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3,5-difluoro, 5-cyano-1,3-difluorobenzene, 3,5-difluoro benzonitrile, 3,5-difluoro-benzonitrile, 3,5-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem4761, 3.5-difluorobenzonitrile, acmc-1bc3f, ksc355k7h, paragos 390210
PubChem CID 587204
Nombre IUPAC 3,5-difluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC(=CC(F)=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzonitrile
Punto de fusión 83°C to 88°C
Punto de ebullición 160°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 2082206
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%