Learn More
Ácido 3,5-difluorobencenoborónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378396 1 g 1 g
11388396 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 156545-07-2 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156545-07-2
Fórmula molecular C6H5BF2O2
Peso molecular (g/mol) 157.911
Número MDL MFCD01318138
Clave InChI QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorobenzeneboronic acid, 3,5-difluorophenyl boronic acid, 3,5-difluorophenyl boranediol, 3,5-difluoro phenylboric acid, boronic acid, 3,5-difluorophenyl, 3,5-difluorophenyl dihydroxyborane, 3,5-difluoro phenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-difluorophenyl, 3,5-difluorophenylbornic acid
PubChem CID 2734338
Nombre IUPAC ácido (3,5-difluorofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 6800882
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.91
Porcentaje de pureza ≥97%