Learn More
3,5-Difluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10648021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10648021 10 g Frasco de vidrio 10 g
10607831 1 g Frasco de vidrio 1 g
10510034 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10648021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311420100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 372-39-4 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-39-4
Fórmula molecular C6H5F2N
Peso molecular (g/mol) 129.11
Número MDL MFCD00007763
Clave InChI KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzenamine, 3,5-difluorophenylamine, 5an, 3,5-difluoranilin, 3,5-difluoroanilin, 3,5 difluoroaniline, 3.5-difluoroaniline, pubchem2296, 3, 5-difluoroaniline
PubChem CID 96595
Nombre IUPAC 3,5-difluoroanilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Difluoroaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 41°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 75g/mL
Punto de ebullición 82°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3NH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Difluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.