Learn More
3,5-Difluoroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437857 5 g 5 g
11447857 25 g 25 g
11399519 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16528.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 372-39-4 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-39-4
Fórmula molecular C6H5F2N
Peso molecular (g/mol) 129.11
Número MDL MFCD00007763
Clave InChI KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3,5-difluoro, 3,5-difluorobenzenamine, 3,5-difluorophenylamine, 5an, 3,5-difluoranilin, 3,5-difluoroanilin, 3,5 difluoroaniline, 3.5-difluoroaniline, pubchem2296, 3, 5-difluoroaniline
PubChem CID 96595
Nombre IUPAC 3,5-difluoroanilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoroaniline
Punto de fusión 37°C to 41°C
Densidad 1.295
Punto de ebullición 80°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2802286
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza ≥98%