Learn More
3-(4-Metilfenil)-1H-pirazol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11395499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395499 1 g 1 g
11305509 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50459.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350988-62-4
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD01133694
Clave InChI CKEZOUSRIZFLQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methylphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-p-tolyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-p-tolyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-p-tolyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-4-methylphenyl, 3-4-methylphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methylphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, methylphenylpyrazolecarbaldehyde
PubChem CID 2760667
Nombre IUPAC 5-(4-metilfenil)-1H-pirazol-4-carboxaldehído
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=C(C=O)C=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.22
Porcentaje de pureza 97%