accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHNO

CAS RN 350988-62-4

IUPAC Nombre: 5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Sinónimos: 3-(4-methylphenyl)-2H-pyrazole-4-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 186.21
Fórmula molecular: C11H10N2O
InChi Key: CKEZOUSRIZFLQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)C1=C(C=O)C=NN1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados