Learn More
Ácido 3-[(4-Fluorofenil)sulfonilo]-2-hidroxi-2-metilpropanoico, TRC
Código de producto. 30138614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138614 100 mg 100 miligramos
30004114 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595620100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151262-57-6
Fórmula molecular C10H11FO5S
Peso molecular (g/mol) 262.25
Sinónimo Propanoic acid, 3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanoico
SMILES CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11FO5S/c1-10(14,9(12)13)6-17(15,16)8-4-2-7(11)3-5-8/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0311