Learn More
Ácido 3-(4-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497985 5 g 5 g
15487985 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32090.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1736-21-6 ∣ C11H8FNO3 ∣ 221.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1736-21-6
Fórmula molecular C11H8FNO3
Peso molecular (g/mol) 221.19
Número MDL MFCD03407356
Clave InChI PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2780709
Nombre IUPAC ácido 3-(4-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 199°C to 201°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.19
Porcentaje de pureza 97%