Learn More
Ácido 3-(4-fluorofenil)-5-metil-4-isoxazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10611113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10611113 1 g 1 g
10066374 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10611113 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00391DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1736-21-6
Fórmula molecular C11H8FNO3
Peso molecular (g/mol) 221.19
Número MDL MFCD03407356
Clave InChI PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2780709
Nombre IUPAC ácido 3-(4-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.19
Porcentaje de pureza 97%