Learn More
3-(4-Fluorofenil)-4-metil-1H-pirazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11335479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335479 1 g 1 g
11345479 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50440.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916792-26-2
Fórmula molecular C10H9FN2
Peso molecular (g/mol) 176.194
Número MDL MFCD01940436
Clave InChI DSDCWXOENGTWKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorophenyl-4-methyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-4-methylpyrazole, 3-4-fluoro-phenyl-4-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 20686953
Nombre IUPAC 5-(4-fluorofenil)-4-metil-1H-pirazol
SMILES CC1=C(NN=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.2