Learn More
3,4-Éster Metílico Epoxiciclohexanacarboxilato, TRC
Código de producto. 30180105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180105 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30180105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5859301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Epoxycyclohexanecarboxylate Methyl Ester
CAS 41088-52-2
Fórmula molecular C8H12O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2-Epoxy-4-methoxycarbonylcyclohexane, 3,4-Cyclohexene oxide-1-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3,4-epoxycyclohexane-1-carboxylate, ERL 4140
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O3/c1-10-8(9)5-2-3-6-7(4-5)11-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CCC2OC2C1
Nombre IUPAC metilo 7-oxabiciclo[4.1.0]heptano-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 156.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0786