Learn More
3,4-dimetilhexano, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430388 5 g 5 g
15440388 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15430388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53498.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 583-48-2 | C8H18 | 114.232 g/mol
3,4-Dimethylhexane may be used to study the mechanism of addition of hydrogen to 1-butene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dimetilhexano puede usarse para estudiar el mecanismo de adición de hidrógeno a 1-buteno.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-48-2
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL MFCD00039927
Clave InChI RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexane, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl hexane, acmc-1aquh, c2h5ch ch3 ch ch3 c2h5, 3,4-dimethylhexane, analytical standard, 3,4-dimethylhexane, mixture of +/-and meso
PubChem CID 11412
Nombre IUPAC 3,4-dimetilhexano
SMILES CCC(C)C(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylhexane
Densidad 0.72
Punto de ebullición 119°C
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Índice de refracción 1.403
Cantidad 5 g
Número UN UN1262
Beilstein 1718744
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza 97%