Learn More
3,4-Dimetil-2(5H)-furanona, TRC
Código de producto. 30381564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381564 250 mg
30376187 50 mg
30385608 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477765250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1575-46-8
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Sinónimo NSC 362902, 2,3-Dimethyl-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
Nombre IUPAC 3,4-dimetil-2H-furano-5-una
SMILES CC1=C(C)C(=O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-4-3-8-6(7)5(4)2/h3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0524