Learn More
Bromuro de 3,4-difluorofenilmagnesio, 0,50 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440886 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15440886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54197.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro 3,4-difluorofenilmagnesio, 0,50 M en 2-MeTHF es una importante materia prima e intermedia que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y campos de colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorophenylmagnesium bromide
CAS 90897-92-0
Fórmula molecular C6H3BrF2Mg
Número MDL MFCD00672004
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 3,4-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4-difluorophenyl magnesium, 3,4-difluorophenyl magnesium bromide, c6h3brf2m, wzhavygmkgpnfn-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3,4-difluorophenyl, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI WZHAVYGMKGPNFN-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1F
Nombre IUPAC magnesio; 1,2-difluorobencen-5-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 217.30
PubChem CID 2778383
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M en 2-MeTHF