Learn More
Ácido 3,4-difluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11407917 5 g 5 g
11497907 1 g 1 g
11389529 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16584.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 658-93-5 | Molecular Formula: C8H6F2O2 | Molecular Weight: 172.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 658-93-5
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00010002
Clave InChI YCAKYFIYUHHCKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorophenylacetic acid, 2-3,4-difluorophenyl acetic acid, 3,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-difluoro, 3,4-difluorobenzeneacetic acid, 3,4-difluorophenylaceticacid, pubchem4154, acmc-209nst, ksc355a2l, rarechem al bo 0250
PubChem CID 69571
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,4-difluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorophenylacetic acid
Punto de fusión 48°C to 50°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2577768
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 98%