Learn More
3,4-Difluorophenyl isocyanate, Thermo Scientific™
Código de producto. 10065433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass Bottle in Plastic Container
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10065433 10 g Glass Bottle in Plastic Container 10 g
1 options
Código de producto. 10065433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42601-04-7
Fórmula molecular C7H3F2NO
Peso molecular (g/mol) 155.104
Número MDL MFCD00065711
Clave InChI YBWJVFMNWMLZEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorophenyl isocyanate, 3,4-difluorophenylisocyanate, isocyanic acid 3,4-difluorophenyl ester, 3,4-difluoro phenyl isocyanate, benzene,1,2-difluoro-4-isocyanato, 1,2-difluoro-4-isocyanato-benzene, 3,4-difluorobenzenisocyanate, acmc-1apvi, 3,4-difluoro-phenylisocyanate, 3,4-difluoro-phenyl isocyanate
PubChem CID 2734708
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-isocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Difluorophenyl isocyanate
Color Yellow
Densidad 1.3260g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass Bottle in Plastic Container
Fórmula lineal F2C6H3NCO
Índice de refracción 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.1
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid