Learn More
Bromuro de 3,4-difluorobencilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas de resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15495325 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15495325 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58167.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 3,4-Difluorobenzilzinc se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en 4 °C. incompatible con agentes oxidantes, cloruros ácidos. Almacenar bajo iner seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-34-0
Densidad 0.98
Fórmula molecular C7H5BrF2Zn
Número MDL MFCD01311420
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo zinc 2+ ion 3,4-difluorophenyl methanide bromide
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI NXKQWSPHMLPJIC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC(=C(C=C1)F)F.[Zn+2].[Br-]
Peso molecular (g/mol) 272.398
PubChem CID 57371133
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.4