Learn More
Bromuro de 3,4-difluorobencilmagnesio, 0,25 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491026 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15491026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54312.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 738580-43-3
Fórmula molecular C7H5BrF2Mg
Número MDL MFCD04038253
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 3,4-difluorobenzylmagnesium bromide, bromo 3,4-difluorophenyl methyl magnesium, xdazdgmkydlaiw-uhfffaoysa-m, 3,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 3,4-difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 3,4-difluorobenzylmagnesium bromide 0.25m solution in diethyl ether, grignard reagent
Clave InChI XDAZDGMKYDLAIW-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=C(F)C=C(C[Mg]Br)C=C1
Nombre IUPAC magnesio; 1,2-difluoro-4-metanidilbenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 231.32
PubChem CID 2778253
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M en 2-MeTHF