Learn More
3,4-Difluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497457 5 g 5 g
11407467 25 g 25 g
11417467 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15600.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64248-62-0 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64248-62-0
Fórmula molecular C7H3F2N
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00011666
Clave InChI BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
PubChem CID 587203
Nombre IUPAC 3,4-difluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzonitrile
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2082224
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%