Learn More
3,4-Difluorobenzonitrilo, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10673645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10673645 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10317124 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10673645 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00656DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 64248-62-0
Fórmula molecular C7H3F2N
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00011666
Clave InChI BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
PubChem CID 587203
Nombre IUPAC 3,4-difluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Difluorobenzonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal F2C6H3CN
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.1
Porcentaje de pureza 97%