Learn More
Ácido 3,4-difluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449837 25 g 25 g
11429837 1 g 1 g
11439837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22799.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 168267-41-2 | C6H5BF2O2 | 157.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168267-41-2
Fórmula molecular C6H5BF2O2
Peso molecular (g/mol) 157.91
Número MDL MFCD00807405
Clave InChI RMGYQBHKEWWTOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorophenyl boronic acid, 3,4-difluorobenzeneboronic acid, 3,4-difluorophenyl boranediol, 3,4-fluorobenzene boronic acid, 3,4-difluorophenylbornic acid, 3,4-difluoro phenylboric acid, 3,4-difluorobenzenebornoic acid, 3,4-difluoro phenylboronic acid, boronic acid, 3,4-difluorophenyl
PubChem CID 2734337
Nombre IUPAC ácido (3,4-difluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 7369788
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.91
Porcentaje de pureza 98%