Learn More
3,4-Difluoro-2-metilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15434147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15434147 5 g 5 g
15424147 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15434147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31548.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847502-83-4
Fórmula molecular C8H5F2N
Peso molecular (g/mol) 153.132
Número MDL MFCD07777154
Clave InChI LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24820441
Nombre IUPAC 3,4-difluoro-2-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Punto de fusión 39°C to 44°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Sinónimo benzonitrile, 3,4-difluoro-2-methyl, 3,4-difluoro-o-tolunitrile, benzonitrile,3,4-difluoro-2-methyl, 2,3-difluoro-6-cyano-toluene, 3,4-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem4769, 3,4-difluoro-2-methyl-benzonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.13
Porcentaje de pureza 98%